Learn More
Clorhidrato de 4-(metilsulfonil)anilina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11470797
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11470797 5 g 5 g
11480797 25 g 25 g
11490797 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11470797
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B23202.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 177662-76-9 | C7H9NO2S | 171.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 177662-76-9
Fórmula molecular C7H9NO2S
Peso molecular (g/mol) 171.21
Número MDL MFCD00216490
Clave InChI XJEVFFNOMKXBLU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylsulfonylaniline hydrochloride, 4-methylsulfonyl aniline hydrochloride, 4-methanesulfonylaniline hydrochloride, 4-methylsulphonylaniline hydrochloride, 4-methylsulphonyl aniline hydrochloride, 4-methanesulfonyl aniline hydrochloride, 4 methanesulfonyl aniline hydrochloride, acmc-1c3bo, 4-methanesulonyl aniline hydrochloride, 4-methanesulfonylphenylamine hydrochloride
PubChem CID 2735180
Nombre IUPAC 4-metanosulfonilanilina
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(N)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Methylsulfonyl)aniline hydrochloride
Punto de fusión 237°C to 239°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.67
Porcentaje de pureza 99%