Learn More
4-metilpentan-2-ona, certificado AR de análisis, Fisher Chemical
Código de producto. 10518440 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10518440 2.5 L Frasco de vidrio ámbar 2.50 LT
10548250 1 L Frasco de vidrio ámbar 1 LT
10654922 1 L Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 1 LT
10773801 2.5 L Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 2.50 LT
4 options
Código de producto. 10518440
Marca: Fisher Chemical M/5085/17
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 108-10-1
Fórmula molecular C6H12O
Peso molecular (g/mol) 100.161
Número MDL 8938
Clave InChI NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon
PubChem CID 7909
ChEBI CHEBI:82344
Nombre IUPAC 4-metilpentan-2-ona
SMILES CC(C)CC(=O)C
Especificaciones
Punto de fusión -84°C
Color Incolora
Punto de ebullición 117.4°C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 2.5 L
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.16g/mol
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methylpentan-2-one
Palabra de advertencia
  • Peligro
Indicaciones de peligro
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.