Learn More
Cloruro de 4-metiloxazol-5-carbonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-3075676
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10085922 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10103752 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10085922 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC10002CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 62348-24-7
Fórmula molecular C5H4ClNO2
Peso molecular (g/mol) 145.54
Número MDL MFCD06200856
Clave InChI YPKNOSGIABPXKS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyloxazole-5-carbonyl chloride, 5-oxazolecarbonyl chloride, 4-methyl, 4-methyloxazole-5-carbonylchloride, 4-methyl-5-oxazolecarbonyl chloride, 4-methyl oxazole-5-carbonyl chloride, 4-methyl-oxazole-5-carbonyl chloride, 4-methyl-oxazole-5-carbonyl-chloride, 4-methyloxazole-5-carboxylic acid chloride, 5-oxazolecarbonyl chloride, 4-methyl-9ci
PubChem CID 2795217
Nombre IUPAC cloruro de 4-metil-1,3-oxazol-5-carbonilo
SMILES CC1=C(OC=N1)C(Cl)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyloxazole-5-carbonyl chloride
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.54
Porcentaje de pureza 97%