Learn More
Alfa Aesar™ Ácido 4-(metilcarbamoil)bencenoborónico, 98 %
Código de producto. 15429867
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15429867 250 mg 250 miligramos
15419867 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15429867 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor H53090.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 121177-82-0
Fórmula molecular C8H10BNO3
Peso molecular (g/mol) 178.982
Número MDL MFCD03788427
Clave InChI UWKSYZHFTGONHY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-n-methylaminocarbonyl phenylboronic acid, 4-methylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-methylcarbamoyl phenyl boronic acid, 4-methylcarbamoyl benzeneboronic acid, boronic acid, 4-methylamino carbonyl phenyl, boronic acid,b-4-methylamino carbonyl phenyl, 4-methylamino carbonyl phenylboronic acid, 4-n-methylaminocarbonyl benzeneboronic acid, zlchem 836
PubChem CID 2773526
Nombre IUPAC ácido [4-(metilcarbamoil)fenil]borónico
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Methylcarbamoyl)benzeneboronic acid
Punto de fusión 166°C to 168°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.98
Porcentaje de pureza 98%