Learn More
Cloruro de 4-metilbencilsulfonilo, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7077513 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15203558 1 g 1 g
15254408 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15203558 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 454840010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 51419-59-1 | C8H9ClO2S | 204.68 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51419-59-1
Fórmula molecular C8H9ClO2S
Peso molecular (g/mol) 204.68
Clave InChI JALKUHLLMWYIAT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylbenzylsulfonyl chloride, 4-methylphenyl methanesulfonyl chloride, p-tolylmethanesulfonyl chloride, p-tolyl-methanesulfonyl chloride, p-tolyl methanesulfonyl chloride, 4-methylphenyl methyl sulfonyl chloride, pubchem5592, pubchem5631, acmc-209wgt, 4-methylbenzylsulfonylchloride
PubChem CID 2794648
Nombre IUPAC cloruro de (4-metilfenil)metanosulfonilo
SMILES CC1=CC=C(C=C1)CS(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylbenzylsulfonyl chloride
Punto de fusión 78.0°C to 82.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.68
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methylbenzylsulfonyl chloride, 97%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.