Learn More
4-Metilbenzamidoxima, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15428157
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15428157 1 g 1 g
15438157 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 15428157
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H51704.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19227-13-5
Fórmula molecular C8H10N2O
Peso molecular (g/mol) 150.181
Número MDL MFCD00019952
Clave InChI NKJXMLIWSJATEE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylbenzamidoxime, 4-methylbenzamide oxime, p-toluamidoxime, n-hydroxy-4-methyl-benzamidine, hydroxyimino 4-methylphenyl methylamine, n'-hydroxy-4-methylbenzene-1-carboximidamide, e-n'-hydroxy-4-methylbenzenecarboximidamide, z-n'-hydroxy-4-methylbenzene-1-carboximidamide, n'-hydroxy-4-methylbenzimidamide, n-hydroxy-4-methylbenzenecarboximidamide
PubChem CID 5493168
Nombre IUPAC N'-hidroxi-4-metilbencenocarboximidamida
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=NO)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylbenzamidoxime
Punto de fusión 135°C to 138°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.18
Porcentaje de pureza 97%