Learn More
4-Methilanisol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10337440 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
250 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10337440 250 g Frasco de vidrio 250 g
10123940 5 g Frasco de vidrio 5 g
10522381 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10076283 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10337440 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 164662500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 104-93-8 | C8H10O | 122.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104-93-8
Fórmula molecular C8H10O
Peso molecular (g/mol) 122.17
Número MDL MFCD00008413
Clave InChI CHLICZRVGGXEOD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylanisole, p-methylanisole, 4-methoxytoluene, p-methoxytoluene, benzene, 1-methoxy-4-methyl, p-cresyl methyl ether, p-cresol methyl ether, anisole, p-methyl, methyl p-tolyl ether, p-tolyl methyl ether
PubChem CID 7731
Nombre IUPAC 1-metoxi-4-metilbenceno
SMILES CC1=CC=C(C=C1)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylanisole
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -50°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9600g/mL
Punto de ebullición 174°C
Temperatura de inflamación 53°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H4OCH3
Índice de refracción 1.5100 to 1.513
Cantidad 250 g
Beilstein 06, 392
Gravedad específica 0.96
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alchol
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.17
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido