Learn More
4-(Metilamino)piridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11395405
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11395405 1 g 1 g
11305415 5 g 5 g
11315415 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11395405
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L19626.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 1121-58-0 | C6H8N2 | 108.14 g/mol
4-(Methylamino)pyridine is employed as efficient nucleophilic catalyst during the preparation of ultra-high surface area emulsion templated porous polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-(metilamino)piridina se emplea como un catalizador nucleofílico eficiente durante la preparación de polímeros porosos con plantillas de emulsión de superficie ultraalta.
Solubilidad
Soluble en agua, acetona, etanol, éter y benceno.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en condiciones frescas y secas en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1121-58-0
Fórmula molecular C6H8N2
Peso molecular (g/mol) 108.14
Número MDL MFCD00152625
Clave InChI LSCYTCMNCWMCQE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylamino pyridine, 4-methylaminopyridine, n-methyl-4-pyridinamine, 4-pyridinamine, n-methyl, pyridin-4-yl methyl amine, 4-mamp, dmap on polystyrene, pubchem12915, pyridin-4yl-methylamine, pyridin-4-yl-methylamine
PubChem CID 123098
Nombre IUPAC N-metilpiridin-4amina
SMILES CNC1=CC=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Methylamino)pyridine
Punto de fusión 124°C to 128°C
Cantidad 1 g
Beilstein 108213
Información de solubilidad Soluble in water,acetone,ethanol,ether and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14
Porcentaje de pureza 99%