Learn More
Sulfato de 4-(metilamino)fenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
4-(Methylamino)phenol sulfate, is a is a popular photographic developer used in black & white photography. It is also an excellent developing agent for most continuous tone developer applications, and it has been widely used in published developer formulas as well as commercial products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El sulfato de 4-(metilamino)fenol es un revelador fotográfico muy utilizado en la fotografía en blanco y negro. También es un excelente agente de revelado para la mayoría de las aplicaciones de revelado de tonos continuos, y se ha utilizado con frecuencia en fórmulas de revelado publicadas, así como en productos comerciales.
Solubilidad
es soluble en agua (50 mg/ml).
Notas
almacénese en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Manténgase alejado de ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos y agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Methylamino)phenol sulfate |
| Punto de fusión | ∼260°C (decomposition) |
| Cantidad | 250 g |
| Número UN | UN2811 |
| Beilstein | 3919382 |
| Sensibilidad | Air and light sensitive |
| Índice Merck | 14,6017 |
| Información de solubilidad | It is soluble in water (50mg/mL). |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 344.38 |
| Porcentaje de pureza | 99% |
Seguridad y manipulación
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.