Learn More
4'-Metilacetofenona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-159607 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10215320 5 g Frasco de vidrio 5 g
10636902 250 g Frasco de vidrio 250 g
10417710 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
3 options
Código de producto. 10215320
Marca: Thermo Scientific Acros 126180050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 122-00-9 | C9H10O | 134.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122-00-9
Fórmula molecular C9H10O
Peso molecular (g/mol) 134.18
Número MDL MFCD00008751
Clave InChI GNKZMNRKLCTJAY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-methylacetophenone, p-methylacetophenone, 1-p-tolyl ethanone, 1-p-tolylethanone, melilotal, 4-methylacetophenone, 4-acetyltoluene, 1-4-methylphenyl ethanone, methyl p-tolyl ketone, p-acetotoluene
PubChem CID 8500
Nombre IUPAC 1-(4-metilfenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Methylacetophenone
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -19.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0050g/mL
Punto de ebullición 226.0°C
Temperatura de inflamación 92°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H4COCH3
Índice de refracción 1.5320 to 1.5350
Cantidad 5 g
Beilstein 07, 307
Gravedad específica 1.005
Información de solubilidad Solubility in water: 0.37g/L (15°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.18
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4'-Methylacetophenone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.