Learn More
4-Metil-4-metiltio-2-pentanona, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11439557
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
11439557 25 g 25 g
11449557 100 g 100 g
2 options
Código de producto. 11439557
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B22058.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23550-40-5
Fórmula molecular C7H14OS
Peso molecular (g/mol) 146.25
Número MDL MFCD00049253
Clave InChI DHANVOSHQILVNQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylthio-4-methyl-2-pentanone, 4-methyl-4-methylthio pentan-2-one, 2-pentanone, 4-methyl-4-methylthio, 4-methyl-4-methylthio-2-pentanone, unii-g69hk72q3y, 4-methyl-4-methylsulfanyl pentan-2-one, cassis pentanone, fema no. 3376, corps cassis
PubChem CID 4682590
Nombre IUPAC 4-metil-4-metilsulfanilpentan-2-ona
SMILES CSC(C)(C)CC(C)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-4-methylthio-2-pentanone
Densidad 0.965
Punto de ebullición 80°C to 82°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 72°C (162°F)
Índice de refracción 1.472
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.25
Porcentaje de pureza 99%