Learn More
4-Metil-4-hepten-3-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11439107
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11439107 1 g 1 g
11449107 5 g 5 g
11459107 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11439107
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20658.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81280-12-8
Fórmula molecular C8H16O
Peso molecular (g/mol) 128.215
Número MDL MFCD00046670
Clave InChI CVBRKUMLJLIZGY-VOTSOKGWSA-N
Sinónimo 4-methyl-4-hepten-3-ol, 4-methyl-4e-hepten-3-ol, 4-hepten-3-ol, 4-methyl, 4e-4-methylhept-4-en-3-ol, e-4-methylhept-4-en-3-ol, e-4-methyl-4-heptene-3-ol, 4e-4-methyl-4-hepten-3-ol #
PubChem CID 5368945
Nombre IUPAC (E)-4-Metilhepato-4-en-3-ol
SMILES CCC=C(C)C(CC)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-4-hepten-3-ol
Temperatura de inflamación 59°C (138°F)
Cantidad 1 g
Número UN UN1987
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.22
Porcentaje de pureza 97%