Learn More
Ácido 4-metil-3-(trifluorometil)fenilacético, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15458195
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15458195 250 mg 250 miligramos
15415537 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15458195
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H32773.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1000544-72-8
Fórmula molecular C10H9F3O2
Peso molecular (g/mol) 218.175
Número MDL MFCD09832293
Clave InChI GDCOLUWREQNZSM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-methyl-3-trifluoromethyl phenyl acetic acid, 4-methyl-3-trifluoromethyl phenylacetic acid, 4-methyl-3-trifluoromethylphenylacetic acid, 4-methyl-3-trifluoromethyl phenyl acetic acid, ksc892e6f, 2-4-methyl-3-trifluoromethyl phenyl aceticacid
PubChem CID 46737525
Nombre IUPAC ácido 2-[4-metil-3-(trifluorometil)fenil]acético
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)CC(=O)O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Punto de fusión 72°C to 75°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.18
Porcentaje de pureza 97%