missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Metil-3-nitroanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-3758420 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10222702 5 g Frasco de vidrio 5 g
10669834 25 g Frasco de vidrio 25 g
10783954 100 g Frasco de vidrio 100 g
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10222702

Marca: Thermo Scientific Acros 127250050

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 119-32-4 | C7H8N2O2 | 152.15 g/mol

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 119-32-4
Fórmula molecular C7H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 152.15
Número MDL MFCD00007910
Clave InChI GDIIPKWHAQGCJF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-2-nitrotoluene, 3-nitro-4-methylaniline, 3-nitro-p-toluidine, m-nitro-p-toluidine, 2-nitro-4-aminotoluene, benzenamine, 4-methyl-3-nitro, 5-nitro-4-toluidine, p-toluidine, 3-nitro, gl-amin czech, gl-amin
PubChem CID 8390
ChEBI CHEBI:81670
Nombre IUPAC 4-metil-3-nitroanilina
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)N)[N+](=O)[O-]

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 4-Methyl-3-nitroaniline
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 74°C to 78°C
Color Marrón u ocre a naranja
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H3(NO2)NH2
Cantidad 5 g
Beilstein 12, 996
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methyl-3-nitroaniline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.