Learn More
Ácido 4-metil-3,5-dinitrobencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494340
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11494340 1 g 1 g
11404350 5 g 5 g
11414350 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11494340 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25773.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 28249-49-2 | C7H7BN2O6 | 225.951 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28249-49-2
Fórmula molecular C7H7BN2O6
Peso molecular (g/mol) 225.951
Número MDL MFCD08060935
Clave InChI DTWIWVTWNMEZOL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dinitro-4-methylbenzeneboronic acid, 4-methyl-3,5-dinitrophenyl boronic acid, 3,5-dinitro-4-methylphenylboronic acid, acmc-1cr7m, 3,5-dinitro-p-tolueneboronic acid, 3,5-dinitro-4-methylphenylboranic acid, 4-methyl-3,5-dinitrobenzeneboronic acid, p-tolueneboronic acid,3,5-dinitro-8ci, 3,5-dinitro-4-methylphenylboronic acid; 3,5-dinitro-p-tolueneboronic acid
PubChem CID 17998947
Nombre IUPAC ácido (4-metil-3,5-dinitrofenil)borónico
SMILES B(C1=CC(=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])C)[N+](=O)[O-])(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-3,5-dinitrobenzeneboronic acid
Punto de fusión ∼280°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.95
Porcentaje de pureza 97%