Descripción
- Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methyl-2-pentanone |
| Color | Incolora |
| Densidad | 0.801g/mL at 25°C |
| Residuos de ignición | ≥0.01% |
| Envase | Glass bottle |
| Fórmula lineal | (CH3)2CHCH2COCH3 |
| Índice de refracción | 1.478 to 1.48 |
| Cantidad | 4 L |
| Número UN | UN1245 |
| Beilstein | 605399 |
| Mostrar más |