Learn More
4-Metil-2-pentanona, 99,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3736951 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
2.50 LT
25 LT
500 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10782091 500 mL Frasco de vidrio 500 ML
10329100 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10266833 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
10658514 10 L Tambor de plástico 10 LT
10503434 25 L Bidón de metal 25 LT
5 options
Código de producto. 10782091
Marca: Thermo Scientific Acros 255665000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 108-10-1 | C6H12O | 100.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-10-1
Fórmula molecular C6H12O
Peso molecular (g/mol) 100.16
Número MDL MFCD00008938
Clave InChI NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon
PubChem CID 7909
ChEBI CHEBI:82344
Nombre IUPAC 4-metilpentan-2-ona
SMILES CC(C)CC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-2-pentanone
Acidez 0.0004 meq/g max.
% mín. CAS 99.4
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -84.0°C
Densidad 0.8000g/mL
Punto de ebullición 117.4°C
Temperatura de inflamación 14°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.4% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CHCH2COCH3
Índice de refracción 1.3950 to 1.3970
Cantidad 500 mL
Beilstein 01,691
Residuos después de la evaporación 0.005% max.
Índice Merck 15,5253
Gravedad específica 0.8
Información de solubilidad Solubility in water: 17g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,2-propanol,dmf,,methylene chloride and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.16
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Análisis
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methyl-2-pentanone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.