Learn More
4-Metil-2-pentanol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10155303 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
2.50 litro
5 ml
500 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10155303 10 L Tambor de plástico 10 litros
10685192 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10725041 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10143290 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10214720 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
5 options
Código de producto. 10155303
Marca: Thermo Scientific Acros 149380100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 108-11-2 | C6H14O | 102.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-11-2
Fórmula molecular C6H14O
Peso molecular (g/mol) 102.18
Número MDL MFCD00004550
Clave InChI WVYWICLMDOOCFB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl-2-pentanol, 2-pentanol, 4-methyl, isobutylmethylcarbinol, 2-methyl-4-pentanol, methyl amyl alcohol, methyl isobutyl carbinol, mibc, 1,3-dimethylbutanol, 4-methylpentanol-2, isobutylmethylmethanol
PubChem CID 7910
Nombre IUPAC 4-metilpentan-2-ol
SMILES CC(C)CC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-2-pentanol
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -90.0°C
Color Incolora
Densidad 0.8000g/mL
Punto de ebullición 132.0°C
Temperatura de inflamación 41°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Tambor de plástico
Fórmula lineal (CH3)2CHCH2CH(OH)CH3
Índice de refracción 1.4100 to 1.4120
Cantidad 10 L
Beilstein 01, 410
Gravedad específica 0.8
Información de solubilidad Solubility in water: 20g/L. Other solubilities: misscible with most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.18
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methyl-2-pentanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.