Learn More
Isotiocianato de 4-metil-2-nitrofenilo, 95 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methyl-2-nitrophenyl isothiocyanate |
| Punto de fusión | 62°C to 67°C |
| Olor | Irritating |
| Cantidad | 1 g |
| Número UN | UN2923 |
| Beilstein | 2969500 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.21 |
| Porcentaje de pureza | 95% |