Learn More
Isotiocianato de 4-metil-2-nitrofenilo, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11338435
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11338435 1 g 1 g
11348435 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11338435 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10438.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17614-74-3
Fórmula molecular C8H6N2O2S
Peso molecular (g/mol) 194.208
Número MDL MFCD00041248
Clave InChI CUQUTWSUXWDJKF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl-2-nitrophenyl isothiocyanate, 4-methyl-2-nitrophenylisothiocyanate, benzene,1-isothiocyanato-4-methyl-2-nitro, 4-methyl-2-nitrobenzenisothiocyanate, acmc-1brfl, 4-methy-2-nitrophenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-methyl-2-nitro-benzene, #
PubChem CID 140258
Nombre IUPAC 1-isotiocianato-4-metil-2-nitrobenceno
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)N=C=S)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-2-nitrophenyl isothiocyanate
Punto de fusión 62°C to 67°C
Olor Irritating
Cantidad 1 g
Número UN UN2923
Beilstein 2969500
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.21
Porcentaje de pureza 95%