missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Metil-2-(1-pirrolil)piridina, 98 %, Thermo Scientific™

Código de producto. p-7032802
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad unitSize
15437367 1 g 1 g
15447367 5 g 5 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15437367

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H34419.03

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 90996-18-2
Fórmula molecular C10H10N2
Peso molecular (g/mol) 158.204
Número MDL MFCD02665532
Clave InChI IYQKSFDFSHYLNT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl-2-1h-pyrrol-1-yl pyridine, 4-methyl-2-1-pyrrolyl pyridine, pyridine, 4-methyl-2-1h-pyrrol-1-yl, 4-methyl-2-pyrrol-1-yl pyridine, acmc-20lts1
PubChem CID 21221499
Nombre IUPAC 4-metil-2-pirrol-1-ilpiridina
SMILES CC1=CC(=NC=C1)N2C=CC=C2

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 4-Methyl-2-(1-pyrrolyl)pyridine
Punto de ebullición 112°C (2.3 mmHg)
Índice de refracción 1.6005
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.2
Porcentaje de pureza 98%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.