Learn More
4-metil-1H-imidazol-5-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-4510426
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
Código de producto. 10141132
Marca: Thermo Scientific Maybridge SB01366DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 68282-53-1
Fórmula molecular C5H6N2O
Peso molecular (g/mol) 110.12
Número MDL MFCD00173728
Clave InChI KMWCSNCNHSEXIF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl-1h-imidazole-5-carbaldehyde, 5-methylimidazole-4-carboxaldehyde, 4-methylimidazole-5-carboxaldehyde, 4-methyl-5-imidazolecarboxaldehyde, 5-methyl-3h-imidazole-4-carbaldehyde, 4-methylimidazole-5-carbaldehyde, 1h-imidazole-4-carboxaldehyde, 5-methyl, 1h-imidazole-5-carboxaldehyde, 4-methyl, pubchem23016, acmc-1b6zs
PubChem CID 2795887
Nombre IUPAC 5-metil-1h-imidazol-4-carbaldehído
SMILES CC1=C(C=O)N=CN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.12
Porcentaje de pureza 97%