Learn More
4-Metil-1-heptin-3-ol, 97 %
Código de producto. 15490118
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
15490118 25 g 25 g
15470118 1 g 1 g
15480118 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 15490118
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H53372.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87777-46-6
Fórmula molecular C8H14O
Peso molecular (g/mol) 126.199
Número MDL MFCD00041639
Clave InChI WONUPNLSAKXVSN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl-1-heptyn-3-ol, 4-methyl-1-heptyne-3-ol, 4-methyl-hept-1-yn-3-ol, 1-heptyn-3-ol,4-methyl
PubChem CID 20442077
Nombre IUPAC 4-metilhepat-1-in-3-ol
SMILES CCCC(C)C(C#C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-1-heptyn-3-ol
Densidad 0.865
Temperatura de inflamación 66°C (151°F)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.2
Porcentaje de pureza 97%