Learn More
Ácido 4-metil-1,3-oxazol-5-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-4510008
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10620535 250 mg 250 miligramos
10565073 1 g 1 g
10451284 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10620535 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC10001CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 2510-32-9
Fórmula molecular C5H5NO3
Peso molecular (g/mol) 127.099
Clave InChI ZIXUNDOOBLSXPE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyloxazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-5-oxazolecarboxylic acid, 5-oxazolecarboxylic acid, 4-methyl, 4-methyl-oxazole-5-carboxylic acid, ksc205g3h, 4-methyl-5-oxazolecarboxylicacid, 4-methyl-oxazol-5-carboxylic acid, 4-methoxyoxazole-5-carboxylic acid, 5-oxazolecarboxylicacid, 4-methyl
PubChem CID 292311
Nombre IUPAC ácido 4-metil-1,3-oxazol-5-carboxílico
SMILES CC1=C(OC=N1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-1, 3-oxazole-5-carboxylic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.1
Porcentaje de pureza 95%