Learn More
Ácido 4-metoxifenilacético, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11487007
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
11487007 100 g 100 g
11384699 5 g 5 g
11497007 500 g 500 g
3 options
Código de producto. 11487007
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14399.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 104-01-8 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104-01-8
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.176
Número MDL MFCD00004345
Clave InChI NRPFNQUDKRYCNX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxyphenylacetic acid, homoanisic acid, 2-4-methoxyphenyl acetic acid, 4-methoxybenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, 4-methoxy, 4-methoxyphenyl acetic acid, p-methoxyphenylacetic acid, 2-p-anisyl acetic acid, p-methoxyphenyl acetic acid
PubChem CID 7690
ChEBI CHEBI:55501
Nombre IUPAC ácido 2-(4-metoxifenil)acético
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxyphenylacetic acid
Punto de fusión 84°C to 88°C
Punto de ebullición 138°C to 140°C (3 mmHg)
Cantidad 100 g
Beilstein 1101737
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methoxyphenylacetic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 4-Methoxyphenylacetic acid