Learn More
Cloroformiato de 4-metiloxifenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10321244 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10321244 25 g Frasco de vidrio 25 g
10741731 5 g Frasco de vidrio 5 g
2 options
Código de producto. 10321244
Marca: Thermo Scientific Acros 314570250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7693-41-6 | C8H7ClO3 | 186.591 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acoplamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7693-41-6
Fórmula molecular C8H7ClO3
Peso molecular (g/mol) 186.591
Número MDL MFCD00013258
Clave InChI CCFSGQKTSBIIHG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxyphenyl chloroformate, carbonochloridic acid, 4-methoxyphenyl ester, 4-methoxyphenylchloroformate, chloroformic acid 4-methoxyphenyl ester, acmc-1bfyr, p-methoxyphenyl chloroformate, 4-methoxy-phenyl chloroformate, 4-methoxy phenyl chloroformate, 4-methoxyphenyl carbonochloridate
PubChem CID 82128
Nombre IUPAC carbonocloridato de (4-metoxifenilo)
SMILES COC1=CC=C(C=C1)OC(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxyphenyl chloroformate
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.25g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClCOC6H4OCH3
Índice de refracción 1.5220 to 1.5260 (20°C, 589nm)
Cantidad 25 g
Número UN 3277
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.59
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido