Learn More
4-Metoxifenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15234624 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
25 KG
5 KG
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15234624 25 kg 25 KG
10294930 100 g 100 g
10479620 500 g 500 g
10605562 1 kg 1 Kg
10012923 5 kg 5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15234624 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 126000250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 150-76-5 | C7H8O2 | 124.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 150-76-5 , 123-31-9
Fórmula molecular C7H8O2
Peso molecular (g/mol) 124.14
Número MDL MFCD00002332
Clave InChI NWVVVBRKAWDGAB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo mequinol, 4-hydroxyanisole, p-hydroxyanisole, p-methoxyphenol, hydroquinone monomethyl ether, phenol, 4-methoxy, leucobasal, mehq, leucodine b, mechinolum
PubChem CID 9015
ChEBI CHEBI:69441
Nombre IUPAC 4-metoxifenol
SMILES COC1=CC=C(O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxyphenol
Nombre de nota Stabilized
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 56.0°C to 57.0°C
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 243.0°C
Temperatura de inflamación 133°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Cantidad 25 kg
Beilstein 06,843
Información de solubilidad Solubility in water: 40g/L (25°C). Other solubilities: readily soluble in ethyl acetate, 455g/100g ethyl alcohol - 426g/100g acetone (25°C), 70g/100g benzene - 3g/100g carbon tetrachloride, (25°C)
Viscosidad 8.5 mPa.s (65°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.14
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methoxyphenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.