Learn More
Cloruro de 4-metoxibenzoilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7046098
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
11377906 25 g 25 g
11387906 100 g 100 g
2 options
Código de producto. 11377906
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L13120.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 100-07-2 | C8H7ClO2 | 170.59 g/mol
4-Methoxybenzoyl chloride is used in the synthesis of stilbene and dihydrostilbene derivatives as potential anti-cancer agents. It is also used in the synthesis of coumarin dimers with potential HIV-1 activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 4-metoxibenzoilo se utiliza en la síntesis de derivados de estilbenoy dihidrostilbeno como posibles agentes anticancerígenos. También se usa en la síntesis de dímeros de cumarina con actividad potencial de VIH­1.
Solubilidad
Reacciona en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-07-2
Fórmula molecular C8H7ClO2
Peso molecular (g/mol) 170.59
Número MDL MFCD00000687
Clave InChI MXMOTZIXVICDSD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-anisoyl chloride, benzoyl chloride, 4-methoxy, anisoyl chloride, 4-anisoyl chloride, p-methoxybenzoyl chloride, 4-methoxybenzoylchloride, 4-methoxybenzoic acid chloride, benzoyl chloride, p-methoxy, p-methoxybenzoic acid chloride, 4-methoxy-benzoyl chloride
PubChem CID 7477
Nombre IUPAC cloruro de 4-metoxibenzoilo
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxybenzoyl chloride
Punto de fusión 22°C
Densidad 1.26
Punto de ebullición 145°C (14 mmHg)
Temperatura de inflamación 87°C (188°F)
Índice de refracción 1.581
Cantidad 25 g
Número UN UN1729
Beilstein 471918
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,673
Información de solubilidad It reacts in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.6
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methoxybenzoyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 4-Methoxybenzoyl chloride