Learn More
4-Metoxi-TEMPO, radical libre, + 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11352807
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11352807 1 g 1 g
11362807 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11352807
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L15915.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95407-69-5
Fórmula molecular C10H20NO2
Número MDL MFCD00270334
Sinónimo 4-Methoxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinyloxy, free radical
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxy-TEMPO
Nombre de nota free radical
Punto de fusión 39°C to 41°C
Cantidad 1 g
Beilstein 4740399
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.28
Porcentaje de pureza ≥98%