Learn More
4-Metoxi-N-(4-metilbencil)bencenosulfonamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15402576
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15402576 250 mg 250 miligramos
15492566 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15402576
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H56245.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 346696-69-3
Fórmula molecular C15H17NO3S
Peso molecular (g/mol) 291.365
Número MDL MFCD01213791
Clave InChI PAIJRRXAEGQQNV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxy-n-4-methylbenzyl benzenesulfonamide, 4-methoxy-n-4-methyl-benzyl-benzenesulfonamide, 4-methoxy-n-4-methylphenyl methyl benzenesulfonamide, n-4-methylbenzyl-4-methoxybenzenesulfonamide, 4-methoxyphenyl sulfonyl 4-methylphenyl methyl amine
PubChem CID 743491
Nombre IUPAC 4-metoxi-N-[(4-metilfenil)metil]bencenosulfonamida
SMILES CC1=CC=C(C=C1)CNS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxy-N-(4-methylbenzyl)benzenesulfonamide
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.36
Porcentaje de pureza 97%