Learn More
4'-Metoxi-3'-(trifluorometil)acetofenona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15425577
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15425577 1 g 1 g
15435577 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 15425577
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H32809.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 149105-10-2
Fórmula molecular C10H9F3O2
Peso molecular (g/mol) 218.175
Número MDL MFCD01091010
Clave InChI ABUSWLOUSQWWLA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2775290
Nombre IUPAC 1-[4-metoxi-3-(trifluorometil)fenil]etanona
SMILES CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)OC)C(F)(F)F
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 4'-Methoxy-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Punto de fusión 57°C to 61°C
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-4-methoxy-3-trifluoromethyl phenyl ethanone, 4'-methoxy-3'-trifluoromethyl acetophenone, 4-methoxy-3-trifluoromethyl acetophenone, 1-4-methoxy-3-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, ethanone,1-4-methoxy-3-trifluoromethyl phenyl, 4-acetyl-2-trifluoromethyl anisole, ethanone, 1-4-methoxy-3-trifluoromethyl phenyl, acmc-1bwzb, intermediates-zcf02142
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.17
Porcentaje de pureza 97%
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.