Learn More
Clorhidrato de 4-metoxi-3-nitropiridina, 97 %
Código de producto. 11492058
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11492058 1 g 1 g
11402068 5 g 5 g
11412068 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11492058
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15110.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31872-61-4
Fórmula molecular C6H7ClN2O3
Peso molecular (g/mol) 190.583
Número MDL MFCD00051995
Clave InChI RRJVDMBZMAGZGE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxy-3-nitropyridine hydrochloride, 3-nitro-4-methoxypyridine hydrochloride, 4-methoxy-3-nitropyridine hydrogen chloride, pubchem6689, acmc-1ae1i, 4methoxy-3-nitropyridine hydrochloride, 4-methoxy-3-nitro-pyridine hydrochloride, pyridine, 4-methoxy-3-nitro-, monohydrochloride
PubChem CID 355831
Nombre IUPAC 4-metoxi-3-nitropiridina; clorhidrato
SMILES COC1=C(C=NC=C1)[N+](=O)[O-].Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxy-3-nitropyridine hydrochloride
Punto de fusión ∼270°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.59
Porcentaje de pureza 97%