Learn More
Ácido 4-metoxi-2-(trifluorometil)benzoico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7028718
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15417555 250 mg 250 miligramos
11302119 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15417555
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H26124.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127817-85-0
Fórmula molecular C9H7F3O3
Peso molecular (g/mol) 220.15
Número MDL MFCD01091013
Clave InChI MLCRFQSWSHKLDP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxy-2-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 4-methoxy-2-trifluoromethyl, pubchem4515, 4-methoxy-2-trifluoromethyl benzoicacid, acmc-20a4b9, ksc515o4d, rarechem al be 1192, 2-trifluoromethyl-p-anisic acid, 2-carboxy-5-methoxybenzotrifluoride, 4-carboxy-3-trifluoromethyl anisole
PubChem CID 2775294
Nombre IUPAC ácido 4-metoxi-2-(trifluorometil)benzoico
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)C(O)=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Punto de fusión 147°C to 152°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.15
Porcentaje de pureza 98%