Learn More
4-Metoxi-2-(trifluorometil)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15414537
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Unit Size:
1 g
250 miligramos
Product Code. Cantidad unitSize
15414537 250 mg 250 miligramos
15404537 1 g 1 g
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15414537
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H31872.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 53903-49-4
Fórmula molecular C8H8F3NO
Peso molecular (g/mol) 191.153
Número MDL MFCD04972660
Clave InChI BTRQZDUCUGJMPS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-5-methoxybenzotrifluoride, 4-methoxy-2-trifluoromethyl aniline, benzenamine, 4-methoxy-2-trifluoromethyl, 4-amino-3-trifluoromethyl anisole, pubchem2774, 4-amino-3-trifluoromethylanisole, 2-amino-5-methoxy-benzotrifluoride, 2-trifluoromethyl-4-methoxy-aniline, 4-methoxy-2-trifluoromethyl-aniline, 4-methoxy-2-trifluoromethyl phenylamine
PubChem CID 22601721
Nombre IUPAC 4-metoxi-2-(trifluorometil)anilina
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)N)C(F)(F)F
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)aniline
Índice de refracción 1.496
Cantidad 250 mg
Número UN UN2810
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.15
Porcentaje de pureza 97%