Learn More
4-Metoxi-2-(trifluorometoxi)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11491270
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. 11491270
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H26361.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 886503-52-2
Fórmula molecular C9H7F3O3
Peso molecular (g/mol) 220.15
Número MDL MFCD06660317
Clave InChI NPUIWDQXZDLZIM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-trifluoromethoxy-4-methoxybenzaldehyde, 4-methoxy-2-trifluoromethoxy benzaldehyde, 4-formyl-3-trifluoromethoxy anisole, 4-methoxy-2-trifluoromethyloxy benzaldehyde, 2-formyl-5-methoxy-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole
PubChem CID 17750806
Nombre IUPAC 4-metoxi-2-(trifluorometoxi)benzaldehído
SMILES COC1=CC(OC(F)(F)F)=C(C=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Índice de refracción 1.487
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.15
Porcentaje de pureza 97%