Learn More
Heidolph™ Bloque Heat-On de fondo redondo de 4 l
Tienda Heidolph Instruments Productos
Click to view available options
Temperatura (métrico):
de 260 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Para medir con precisión con un sensor de temperatura, se proporciona un pequeño orificio en un lado del bloque calefactor
- Para un transporte cómodo y seguro de los bloques Heat-On, especialmente en condiciones de el calor, las asas de elevación de seguridad opcionales están disponibles por separado
- Para una reacción eficaz sin pérdida de medios, se recomienda utilizar volúmenes de disolvente de hasta 2 l
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro |
| Para utilizar con (equipo) | Matraz de fondo redondo de 4 l |
| Para utilizar con (aplicación) | Artículos de vidrio para calentar |
| Temperatura (métrico) | de 260 °C |