Learn More
4-Isopropilfenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-152008 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
250 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10092130 5 g Frasco de vidrio 5 g
10276130 100 g Frasco de vidrio 100 g
10032110 250 g Frasco de vidrio 250 g
13418428 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
4 options
Código de producto. 10092130
Marca: Thermo Scientific Acros 174510050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 99-89-8 | C9H12O | 136.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-89-8
Fórmula molecular C9H12O
Peso molecular (g/mol) 136.19
Número MDL MFCD00002372
Clave InChI YQUQWHNMBPIWGK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-isopropylphenol, p-isopropylphenol, p-cumenol, australol, phenol, 4-1-methylethyl, 4-1-methylethyl phenol, 1-hydroxy-4-isopropylbenzene, 4-propan-2-yl phenol, phenol, p-isopropyl, para-isopropylphenol
PubChem CID 7465
Nombre IUPAC 4-propan-2-ilfenol
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Isopropylphenol
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 59.0°C to 62.0°C
Punto de ebullición 212.0°C to 212.4°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CHC6H4OH
Cantidad 5 g
Beilstein 06,505
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in 10% sodium hydroxide,soluble in alcohol and ethers
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Masa cristalina o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Isopropylphenol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 4-Isopropylphenol