Learn More
4'-Isopropilacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11458977
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11458977 25 g 25 g
11448977 5 g 5 g
11468977 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11458977 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20581.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 645-13-6 | C11H14O | 162.23 g/mol
4'-Isopropylacetophenone is used as perfuming agents. It is also used as flavoring and fragrance agent. Indenes are yielded from the derivatives if this compound in one step synthesis using a heterogeneous catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4′-isopropilacetofenona se utiliza como agente perfumante. También se utiliza como aromatizante y saborizante. Los indenos se obtienen de los derivados si este compuesto se produce en una síntesis de un paso utilizando un catalizador heterogéneo.
Solubilidad
Soluble en alcohol. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 645-13-6
Fórmula molecular C11H14O
Peso molecular (g/mol) 162.23
Número MDL MFCD00048297
Clave InChI PDLCCNYKIIUWHA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-isopropylacetophenone, 4-isopropylacetophenone, p-isopropylacetophenone, cuminone, 1-4-isopropylphenyl ethanone, ethanone, 1-4-1-methylethyl phenyl, acetophenone, 4'-isopropyl, unii-742zkz2a6d, methyl p-isopropylphenyl ketone, 1-4-propan-2-yl phenyl ethan-1-one
PubChem CID 12578
Nombre IUPAC 1-(4-Propan-2-ilfenil)etanona
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Isopropylacetophenone
Densidad 0.97
Punto de ebullición 238°C
Índice de refracción 1.523
Cantidad 25 g
Beilstein 2205694
Información de solubilidad Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.23
Porcentaje de pureza 98%