Learn More
4'-Isopropilacetanilida, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7025875
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. 11427204
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B21591.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 5702-74-9 | C11H15NO | 177.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5702-74-9
Fórmula molecular C11H15NO
Peso molecular (g/mol) 177.25
Número MDL MFCD00026406
Clave InChI BQZWLSZGPBNHDA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-4-isopropylphenyl acetamide, 4-isopropylacetanilide, n1-4-isopropylphenyl acetamide, n-4-propan-2-yl phenyl acetamide, n-4-isopropyl-phenyl-acetamide, 4'-isopropylacetanilide, 4'-isopropylacetoanilide, maybridge1_003545, n-acetyl-4-isopropylaniline, 4'-isopropylacetanilide, 97+%
PubChem CID 258025
Nombre IUPAC N-(4-propan-2-ilfenil)acetamida
SMILES CC(C)C1=CC=C(NC(C)=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Isopropylacetanilide
Punto de fusión 103°C to 105°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.25
Porcentaje de pureza ≥97%