Learn More
Ácido 4-(isopropoxicarbonil)bencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15450078
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15450078 1 g 1 g
15460078 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15450078 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53335.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El ácido 4-(isopropoxicarbonil)bencenoborónico se utiliza como un intermedio orgánico de la síntesis química.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 342002-82-8
Fórmula molecular C10H13BO4
Peso molecular (g/mol) 208.02
Número MDL MFCD02259385
Clave InChI NIQHFKWRHJZMQU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-isopropoxycarbonylphenylboronic acid, 4-isopropoxycarbonyl phenyl boronic acid, 4-isopropoxycarbonyl benzeneboronic acid, propan-2-yl 4-dihydroxyboranyl benzoate, isopropyl 4-boronobenzoate, 4-isopropoxycarbonyl phenylboronic acid, p-isopropoxycarbonyl phenylboronic acid, 4-isopropoxycarbonylphenylboronicacid, 4-propan-2-yloxycarbonylphenyl boronic acid, acmc-209i5o
PubChem CID 2734703
Nombre IUPAC ácido (4-propan-2-iloxicarbonilfenil)borónico
SMILES CC(C)OC(=O)C1=CC=C(C=C1)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Isopropoxycarbonyl)benzeneboronic acid
Punto de fusión 111°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.02
Porcentaje de pureza 98%