Learn More
Alfa Aesar™ Ácido 4-isopropoxi-2-metilbencenoborónico, 98 %
Código de producto. 15459897
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15459897 250 mg 250 miligramos
15449897 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15459897
Marca: Alfa Aesar™ H53132.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 871126-21-5
Fórmula molecular C10H15BO3
Peso molecular (g/mol) 194.037
Número MDL MFCD07363788
Clave InChI OEBXBUNQDNBWRP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-isopropoxy-2-methylphenylboronic acid, 4-isopropoxy-2-methylphenyl boronic acid, 4-isopropoxy-2-methylbenzeneboronic acid, boronic acid,b-2-methyl-4-1-methylethoxy phenyl, 2-methyl-4-propan-2-yloxy phenyl boronic acid, acmc-209qf7, 4-isopropoxy-2-methylphenyl boronicacid, 4-isopropoxy-2-methyl-phenyl boronic acid, 2-methyl-4-propan-2-yl oxy phenyl boronic acid
PubChem CID 16218044
Nombre IUPAC ácido (2-metil-4-propan-2-iloxifenil)borónico
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1)OC(C)C)C)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Isopropoxy-2-methylbenzeneboronic acid
Punto de fusión 112°C to 116°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.04
Porcentaje de pureza 98%