Learn More
4-Isocianato-4-tien-2-iltetrahidropirano, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10145543
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10145543 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10357734 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
2 options
Código de producto. 10145543
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC62206DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 926921-63-3
Fórmula molecular C10H11NO2S
Peso molecular (g/mol) 209.26
Número MDL MFCD09879931
Clave InChI CDJWJYYYKMFRFC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-isocyanato-4-thiophen-2-yl oxane, 4-isocyanato-4-thien-2-yl tetrahydro-2h-pyran, 4-thien-2-yltetrahydro-2h-pyran-4-yl isocyanate, 4-isocyanato-4-thien-2-yltetrahydropyran, 2-4-isocyanatotetrahydro-2h-pyran-4-yl thiophene, 4-thien-2-yl tetrahydro-2h-pyran-4-yl isocyanate, 4-isocyanato-4-thiophen-2-yltetrahydropyran, 4-2-thienyl-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-isocyanate
PubChem CID 24229667
Nombre IUPAC 4-isocianato-4-tiofen-2-iloxano
SMILES O=C=NC1(CCOCC1)C1=CC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Isocyanato-4-thien-2-yltetrahydropyran
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.27
Porcentaje de pureza 95%