Learn More
4-Yodofenol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7021214
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11334709 5 g 5 g
11455523 25 g 25 g
11465523 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11334709
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13455.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 540-38-5 | C6H5IO | 220.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El 4-yodofenol es un producto químico utilizado en ensayos y experimentos de adquisición de imágenes por quimioluminiscencia, como agente diagnóstico para detectar células cancerosas en pacientes. También se utiliza en la síntesis de agonistas del receptor β de estrógeno. Se utiliza en una amplia gama de aplicaciones industriales de medicamentos, así como en productos de nutrición humana y animal, como antisépticos y desinfectantes, intermediarios farmacéuticos y películas polarizadoras para productos químicos de pantalla de cristal líquido (LCD).
Solubilidad
Soluble en alcohol y éter. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en la oscuridad. Se debe almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien cerrado. Almacenar lejos de cloruros ácidos y anhídridos ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 540-38-5
Fórmula molecular C6H5IO
Peso molecular (g/mol) 220.01
Número MDL MFCD00002327
Clave InChI VSMDINRNYYEDRN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-iodophenol, phenol, 4-iodo, phenol, p-iodo, 4-hydroxyiodobenzene, p-hydroxyiodobenzene, 4-hydroxyphenyl iodide, 4-iodo-phenol, unii-bh194bak0b, ccris 668, bh194bak0b
PubChem CID 10894
ChEBI CHEBI:43521
Nombre IUPAC 4-yodofenol
SMILES OC1=CC=C(I)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Iodophenol
Punto de fusión 91°C to 95°C
Punto de ebullición 138°C (5 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 1904544
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,5036
Información de solubilidad Soluble in alcohol and ether. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.01
Porcentaje de pureza ≥98%