Learn More
Cloruro de 4-yodobenzoilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7028206
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11467066 5 g 5 g
11477066 25 g 25 g
11487066 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11467066
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B25388.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1711-02-0 | C7H4ClIO | 266.462 g/mol
4-Iodobenzoyl chloride is employed in the preparation of pyrroles by reaction with imines and acetylenes mediated by isocyanides using palladium catalysis. It is also used in the preparation of N-(1-benzylpyrrolidin-3-yl)arylbenzamides, potential human dopamine D4 antagonists. Further, it is used to prepare [2]rotaxane monomer and poly[2] rotaxane. In addition to this, it is important in the modification of poly(allylamine) in order to make the polymer X-ray visible.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 4-yodobenzoílo se emplea en la preparación de pirroles por reacción con iminas y acetilenos mediados por isocianidas mediante catálisis de paladio. También se utiliza en la preparación de N-(1-bencilpirrolidín-3-il)arilbenzamidas, potenciales antagonistas de la dopamina D4 humana. Además, se utiliza para preparar monómero de [2]rotaxano y poli[2] rotaxano. Asimismo, es importante en la modificación de la poli(alilamina) para hacer visible el polímero mediante rayos X.
Solubilidad
Soluble en tolueno y benceno.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con bases fuertes y agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1711-02-0
Fórmula molecular C7H4ClIO
Peso molecular (g/mol) 266.462
Número MDL MFCD00001058
Clave InChI NJAKCIUOTIPYED-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-iodobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-iodo, benzoyl chloride, p-iodo, 4-iodobenzoic acid chloride, 4-iodobenzoylchloride, 4-iodo-benzoyl chloride, 4iodobenzoyl chloride, 4-iodo-benzoylchlorid, rho-iodobenzoyl chloride, 4-iodo benzoyl chloride
PubChem CID 74373
Nombre IUPAC cloruro de 4-yodobenzoilo
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)Cl)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Iodobenzoyl chloride
Punto de fusión 61°C to 65°C
Punto de ebullición 120°C to 121°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 774718
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in toluene and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.47
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Iodobenzoyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 4-Iodobenzoyl chloride