Learn More
Ácido 4-yodobenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7080931
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
11449602 10 g 10 g
11459602 50 g 50 g
11469602 250 g 250 g
3 options
Código de producto. 11449602
Proveedor: Thermo Scientific Alfa Aesar A10730.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 619-58-9 | C7H5IO2 | 248.02 g/mol
4-Iodobenzoic acid was used in the synthesis of [hydroxy(4-carboxyphenyl)iodonium]ion in situ that helps in the cleavage of a variety of alkenes. It is is used as anti-infective, contraceptive agent and x-ray contrast medium for diagnostic radiology.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 4-yodobenzoico fue utilizado en la síntesis de [hidroxi(4-carboxifenil)yodonio]ion in situ, que ayuda en la limpieza de una variedad de alquenos. Se utiliza como antiinfeccioso, agente anticonceptivo y medio de contraste de rayos X para la radiología diagnóstica.
Solubilidad
Parcialmente miscible con agua. Soluble en éter alcohólico & .
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 619-58-9
Fórmula molecular C7H5IO2
Peso molecular (g/mol) 248.02
Número MDL MFCD00002533
Clave InChI GHICCUXQJBDNRN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-iodobenzoic acid, benzoic acid, 4-iodo, benzoic acid, p-iodo, 4-iodo-benzoic acid, p-iodobenzenecarboxylic acid, 4-jodbenzoesaeure, unii-ipo4lyq1en, 4-jodbenzoesaeure german, 4-iodo benzoic acid, ipo4lyq1en
PubChem CID 12085
Nombre IUPAC ácido 4-yodobenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC=C(I)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Iodobenzoic acid
Punto de fusión ∼265°C (decomposition)
Densidad 2.18
Cantidad 10 g
Beilstein 1860232
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Partly miscible with water. Soluble in alcohol & ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.02
Porcentaje de pureza 97%