Learn More
4-yodoanilina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10419450 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10419450 25 g Frasco de vidrio 25 g
10285910 100 g Frasco de vidrio 100 g
11945211 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10419450 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 156610250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 540-37-4 | C6H6IN | 219.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 540-37-4
Fórmula molecular C6H6IN
Peso molecular (g/mol) 219.02
Clave InChI VLVCDUSVTXIWGW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-iodoaniline, benzenamine, 4-iodo, 4-iodobenzenamine, aniline, p-iodo, p-aminophenyl iodide, aniline, 4-iodo, 4-iodo-aniline, 4-iodophenylamine, 4-iodo-benzenamine, 4-iodo-phenylamine
PubChem CID 10893
Nombre IUPAC 4-yodoanilina
SMILES C1=CC(=CC=C1N)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Iodoaniline
Punto de fusión 59.0°C to 64.0°C
Color Beige a marrón grisáceo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal IC6H4NH2
Cantidad 25 g
Beilstein 12,67
Índice Merck 15,507
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol,chloroform and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.02
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino o agujas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Iodoaniline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.