Learn More
4-Yodo-m-xileno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7023386
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
11472908 10 g 10 g
11482908 50 g 50 g
2 options
Código de producto. 11472908
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16878.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4214-28-2 | C8H9I | 232.06 g/mol
4-Iodo-m-xylene is a reactant used in the preparation of paralog-selective Hsp90 inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-Iodo-m-xileno es un reactante utilizado en la preparación de inhibidores de Hsp90 selectivos parálogos.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Sensible a la luz. Proteja el producto de la luz. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4214-28-2
Fórmula molecular C8H9I
Peso molecular (g/mol) 232.06
Número MDL MFCD00013706
Clave InChI BUNKQJAMHYKQIM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-iodo-m-xylene, 2,4-dimethyliodobenzene, 1,3-dimethyl-4-iodobenzene, m-xylene, 4-iodo, benzene, 1-iodo-2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl-1-iodobenzene, 2-iodo-1,5-dimethylbenzene, 4-jod-m-xylol, pubchem3869, acmc-209jnr
PubChem CID 77885
Nombre IUPAC 1-iodo-2,4-dimethylbenzene
SMILES CC1=CC=C(I)C(C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Iodo-m-xylene
Densidad 1.628
Punto de ebullición 231°C to 232°C
Cantidad 10 g
Índice de refracción 1.598
Beilstein 1422602
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.07
Porcentaje de pureza 98%