Learn More
4-Yodo-3,5-dimetilisoxazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7024726
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. 11428747
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A19911.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10557-85-4
Fórmula molecular C5H6INO
Peso molecular (g/mol) 223.01
Número MDL MFCD00173743
Clave InChI NMNOXVWRJISEFE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dimethyl-4-iodoisoxazole, 4-iodo-3,5-dimethylisoxazole, isoxazole, 4-iodo-3,5-dimethyl, 4-iodo-3,5-dimethyl-isoxazole, 3,5-dimethyl-4-iodoisorazole, pubchem3546, buttpark 97\06-60, acmc-2098gw, ksc496a2p, 3.5-dimethyl-4-iodoisorazole
PubChem CID 613883
Nombre IUPAC 4-iodo-3,5-dimethyl-1,2-oxazole
SMILES CC1=C(I)C(C)=NO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Iodo-3,5-dimethylisoxazole
Punto de fusión 51°C to 55°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.01
Porcentaje de pureza 97%