Learn More
4-Iodo-3,5-bis-(trifluorometilo)-1H-pirazol, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 11936231 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11936231 1 g 1 g
11946231 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11936231
Marca: Thermo Scientific Acros 444790010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 1239511-06-8
Fórmula molecular C5HF6IN2
Peso molecular (g/mol) 329.97
Número MDL MFCD11867872
Clave InChI OTYORVJCWWESOF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-iodo-3,5-bis trifluoromethyl-1h-pyrazole, 3,5-bis trifluoromethyl-4-iodo-1h-pyrazole
PubChem CID 45933690
Nombre IUPAC 4-iodo-3,5-bis(trifluorometilo)-1H-pirazol
SMILES FC(F)(F)C1=C(I)C(=NN1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Iodo-3, 5-bis-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Punto de fusión 125°C to 126°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.97
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Iodo-3,5-bis-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.