Learn More
4-Iodo-2-metil-1H-imidazol, 97 %, Acros Organics™
Product Code. p-7077373 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Unit Size:
25 g
5 g
Product Code. Cantidad unitSize
15209786 5 g 5 g
15219786 25 g 25 g
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15209786
Brand: Thermo Scientific Acros 451580050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 73746-45-9
Fórmula molecular C4H5IN2
Peso molecular (g/mol) 208.00
Número MDL MFCD02684335
Clave InChI SEDSLMWYUQACGR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2794623
Nombre IUPAC 5-yodo-2-metil-1h-imidazol
SMILES CC1=NC=C(I)N1
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Iodo-2-methyl-1H-imidazole
Punto de fusión 138.0°C to 144.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Sinónimo 4-iodo-2-methyl-1h-imidazole, 2-methyl-4 5-iodo-1 h-imidazole, 4-iodo-2-methylimidazole, 2-methyl-4-iodo-1h-imidazole, 4-iodo-2-methyl-3h-imidazole, 1h-imidazole, 4-iodo-2-methyl, 2-methyl-4-jodimidazol, ksc638k7d, 1h-imidazole,4-iodo-2-methyl, 1h-imidazole,5-iodo-2-methyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 208
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Iodo-2-methyl-1H-imidazole, 97%
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.